7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912786-1G
OR912786-5G
APOSOR912786-1GEA
139
EUR
APOSOR912786-1G
APOSOR912786-5G
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02667609 Núm. CAS: 109021-59-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...