3-Chloro-7-nitroindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912798-1G OR912798-250MG
APOSOR912798-1GEA 516 EUR
APOSOR912798-1G APOSOR912798-250MG
3-Chloro-7-nitroindole 95%
3-Chloro-7-nitroindole
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684149
Núm. CAS: 165669-14-7