7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 593 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Pto. Ebullición: 70…75 °C (0.08 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271885
Núm. CAS: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8 III