4-(Propylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912846-10G OR912846-1G OR912846-5G
APOSOR912846-10GEA 502 EUR
APOSOR912846-10G APOSOR912846-1G APOSOR912846-5G
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
4-(Propylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11135495
Núm. CAS: 4714-64-1