4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912857-1G
OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA
219
EUR
APOSOR912857-1G
APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ MW: 160,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11145772 Núm. CAS: 204078-26-2 |