2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912878-1G OR912878-250MG
APOSOR912878-1GEA 177 EUR
APOSOR912878-1G APOSOR912878-250MG
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole
Formula: C₇H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426201
Núm. CAS: 936-16-3