3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3,4-diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR912894-1G OR912894-5G
APOSOR912894-1GEA 223 EUR
APOSOR912894-1G APOSOR912894-5G
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453113
Núm. CAS: 97336-41-9