3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, [3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1250 EUR
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀N₄
MW: 174.203 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271898
Núm. CAS: 741717-66-8
UN: 3259
ADR: 8 III