Ethyl 2,3-epoxypropanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912910-1G OR912910-5G
APOSOR912910-1GEA 0 EUR
APOSOR912910-1G APOSOR912910-5G
Ethyl 2,3-epoxypropanoate 97%
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788453
Núm. CAS: 4660-80-4