1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912925-1G OR912925-5G
APOSOR912925-1GEA 270 EUR
APOSOR912925-1G APOSOR912925-5G
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09044451
Núm. CAS: 69131-43-7