6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 223 EUR
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03840714
Núm. CAS: 518990-36-8