1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 190 EUR
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038519
Núm. CAS: 59702-21-5