3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9130-1G OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA 0 EUR
APOSOR9130-1G APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271905
Núm. CAS: 27404-31-5
UN: 2735
ADR: 8,III