(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine dihydrochloride
OR913004-1G OR913004-250MG
APOSOR913004-1GEA 549 EUR
APOSOR913004-1G APOSOR913004-250MG
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂·2ClH
MW: 195,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14705582
Núm. CAS: 40154-79-8