1-Butyl-2-methylindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913042-5G
APOSOR913042-5GEA 108 EUR
APOSOR913042-5G
1-Butyl-2-methylindole 95%
1-Butyl-2-methylindole
Formula: C₁₃H₁₇N
MW: 187,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972048
Núm. CAS: 42951-35-9