N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 145 EUR
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16170799
Núm. CAS: 28458-45-9