6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913072-1G OR913072-250MG
APOSOR913072-1GEA 451 EUR
APOSOR913072-1G APOSOR913072-250MG
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663501
Núm. CAS: 6855-48-7