7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 493 EUR
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663994
Núm. CAS: 133841-08-4