7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 104 EUR
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664009
Núm. CAS: 128717-77-1