6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methoxy-3-indolecarboxylic Acid
OR913080-5G
APOSOR913080-5GEA 134 EUR
APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664010
Núm. CAS: 90924-43-9