4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913081-1G OR913081-250MG OR913081-5G
APOSOR913081-1GEA 261 EUR
APOSOR913081-1G APOSOR913081-250MG APOSOR913081-5G
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664011
Núm. CAS: 203937-50-2