2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 92.8 EUR
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664520
Núm. CAS: 109508-62-5