(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913105-1G OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA 0 EUR
APOSOR913105-1G APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864733
Núm. CAS: 77775-71-4