2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
OR913168-1G OR913168-250MG
APOSOR913168-1GEA 212 EUR
APOSOR913168-1G APOSOR913168-250MG
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659017
Núm. CAS: 5175-14-4