6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913173-1G OR913173-250MG
APOSOR913173-1GEA 271 EUR
APOSOR913173-1G APOSOR913173-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659784
Núm. CAS: 691900-59-1