2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913222-1G OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA 108 EUR
APOSOR913222-1G APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367922
Núm. CAS: 19230-59-2