(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913229-1G OR913229-25G OR913229-5G
APOSOR913229-1GEA 59.6 EUR
APOSOR913229-1G APOSOR913229-25G APOSOR913229-5G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798812
Núm. CAS: 16052-40-7