5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₈H₄ClN₃
MW: 177,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07371575
Núm. CAS: 29646-35-3