7-Methylindoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913234-250MG OR913234-5G
APOSOR913234-250MGEA 145 EUR
APOSOR913234-250MG APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371631
Núm. CAS: 65673-86-1