1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913238-1G OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA 122 EUR
APOSOR913238-1G APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437837
Núm. CAS: 51843-24-4