(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913249-1G OR913249-5G
APOSOR913249-1GEA 0 EUR
APOSOR913249-1G APOSOR913249-5G
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774100
Núm. CAS: 16665-38-6