Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
OR913297-5G
APOSOR913297-5GEA 60.9 EUR
APOSOR913297-5G
Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Ethyl tetrahydro-2-furoate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063871
Núm. CAS: 16874-34-3