Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 55.1 EUR
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
MW: 159,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276872
Núm. CAS: 24434-84-2