Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913340-1G OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA 151 EUR
APOSOR913340-1G APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277245
Núm. CAS: 90924-46-2