Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
OR913341-25G
APOSOR913341-25GEA 229 EUR
APOSOR913341-25G
Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436169
Núm. CAS: 198959-37-4