5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 194 EUR
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437233
Núm. CAS: 31518-13-5