5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid
OR913346-1G
APOSOR913346-1GEA 29 EUR
APOSOR913346-1G
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437234
Núm. CAS: 31518-14-6