2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913365-1G OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA 168 EUR
APOSOR913365-1G APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Formula: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692122
Núm. CAS: 26820-65-5