4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913377-1G OR913377-250MG
APOSOR913377-1GEA 864 EUR
APOSOR913377-1G APOSOR913377-250MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706210
Núm. CAS: 63873-61-0