1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913396-1G OR913396-25G OR913396-5G
APOSOR913396-1GEA 116 EUR
APOSOR913396-1G APOSOR913396-25G APOSOR913396-5G
1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
1-Propylpyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749878
Núm. CAS: 3470-99-3