N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 328 EUR
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formula: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271910
Núm. CAS: 869901-08-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III