2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913408-1G OR913408-250MG
APOSOR913408-1GEA 177 EUR
APOSOR913408-1G APOSOR913408-250MG
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835252
Núm. CAS: 856851-48-4