(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913422-1G OR913422-250MG
APOSOR913422-1GEA 145 EUR
APOSOR913422-1G APOSOR913422-250MG
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840195
Núm. CAS: 874964-22-4