(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913438-1G
APOSOR913438-1GEA 142 EUR
APOSOR913438-1G
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00118956
Núm. CAS: 1878-62-2