5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913515-1G OR913515-250MG OR913515-5G
APOSOR913515-1GEA 49.3 EUR
APOSOR913515-1G APOSOR913515-250MG APOSOR913515-5G
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977373
Núm. CAS: 337915-79-4