Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 333 EUR
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796526
Núm. CAS: 83528-16-9