(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913565-1G OR913565-250MG
APOSOR913565-1GEA 521 EUR
APOSOR913565-1G APOSOR913565-250MG
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658507
Núm. CAS: 748796-38-5