2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913580-1G OR913580-25G OR913580-5G
APOSOR913580-1GEA 132 EUR
APOSOR913580-1G APOSOR913580-25G APOSOR913580-5G
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178895
Núm. CAS: 38560-96-2