(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913592-1G OR913592-250MG
APOSOR913592-1GEA 683 EUR
APOSOR913592-1G APOSOR913592-250MG
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800534
Núm. CAS: 86688-96-2