(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene
OR913597-1G OR913597-250MG
APOSOR913597-1GEA 487 EUR
APOSOR913597-1G APOSOR913597-250MG
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151502
Núm. CAS: 1519-39-7